Fortfahren mit
C9742
Clarithromycin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-O-methyl erythromycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H69NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.95
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI key
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Clarithromycin is a semisynthetic macrolide antibiotic that is derived from erythromycin. Clarithromycin may be bacteriostatic or bactericidal depending on the organism and drug concentration . Clarithromycin may be used to attenuate cardiac transplantation rejection via matrix metalloproteinase suppression. Clarithromycin has been used to study inflammatory markers in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It is used to study bacterial protein synthesis and peptide translation.
Biochem/physiol Actions
Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum. Es verhindert das Bakterienwachstum durch Störung der Proteinsynthese. Clarithromycin ist eine säurestabile Variante von Erythromycin und ist besonders wirksam gegen gram-negative Bakterien. Es hat eine kurze Halbwertszeit, jedoch ist sein Metabolit 14-Hydroxyclarithromycin fast doppelt so wirksam wie Clarithromycin gegen bestimmte Bakterien.
Clarithromycin inhibits bacterial protein synthesis by binding to the bacterial 50S ribosomal subunit. Binding inhibits peptidyl transferase activity and interferes with amino acid translocation. Clarithromycin is first metabolized to 14-OH clarithromycin, which is active and works synergistically with its parent compound. Clarithromycin penetrates the bacteria cell wall and reversibly binds to domain V of the 23S ribosomal RNA of the 50S subunit of the bacterial ribosome, blocking translocation of aminoacyl transfer-RNA and polypeptide synthesis. Clarithromycin also inhibits the hepatic microsomal CYP3A4 isoenzyme and P-glycoprotein, an energy-dependent drug efflux pump.
Preparation Note
Practically insoluble in water, soluble in acetone and methylene chloride, slightly soluble in methanol.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A34871134379PHR1038
description
≥95% (HPLC)
description
96.0-102.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
96.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarithromycin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can I dissolve Carithromycin, Product C9742, in DMSO?
    1 answer
    1. While we have not tested this ourselves, one publication mentions preparation of clarithromycin in DMSO at 100 mM.  Nagaya, T., et al., J. Clin. Invest., 106(3), 393-402 (2000).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How should I store stock solutions of Carithromycin, Product C9742?
    1 answer
    1. While we have not tested solution stability ourselves, one reference indicates storage of stock solutions of clarithromycin at -20°C, with preparation of fresh stock solutions once a month. Reference: Chen, B. -M., et al., J. Pharm. Biomed. Anal., 42(4), 480-487 (2006).
      Helpful?
  4. I want to use Carithromycin, Product C9742, in cell culture.  What solvent can I use?
    1 answer
    1. One reference mentions making stock solutions in ethanol at 2 mg/mL (Kikuchi, T., et al., J. Antimicrobial Chemotherapy, 49, 745-755 (2002)). Another paper infers that clarithromycin is soluble in ethanol to a minimum of 30 mg/mL. (Hoffman, H.L. et al., Antimicrob Agents Chemother. 47(2), 739-746 (2003)).