Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-495
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT5A/B(Tyr694/699)-Antikörper, Klon 8-5-2
clone 8-5-2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
signal transducer and activator of transcription 5A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
8-5-2, monoclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
mouse, sheep, human, rat, bovine
Methode(n):
western blot: suitable
citations:
57
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8-5-2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, sheep, human, rat, bovine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
Angaben zum Gen
human ... STAT5A(6776)
Allgemeine Beschreibung
STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) sind eine Familie von konservierten Transkriptionsfaktoren, die Signale mit hoher Wiedergabetreue für die Zytokin-Familie von Liganden und Rezeptoren als Hauptsubstrate für JAK-Kinasen übertragen (1,2). In ruhenden Zellen liegen die STAT bis zur Aktivierung im inaktiven Zustand im Zytoplasma vor. Zu den Aktivatoren zählen Zytokine, Wachstumsfaktoren und einige Peptide. Diese aktivieren JAK-Kinasen, die, wenn sie aktiviert sind, an die STAT-SH2-Domäne (Src-Homologie-Domäne-2) binden, was zur Phosphorylierung von STAT führt (1). Bei der Aktivierung bilden STAT1, -3, -4, -5A und -5B allesamt Homodimere. STAT1 und STAT2 sowie STAT1 und STAT3 bilden Heterodimere und mehrere STAT bilden Tetramere, abhängig von den Variablen des aktivierenden Liganden (1). Nach der Dimerisation reichern die STAT sich durch den Zellkerntransport im Zellkern an (1). STAT5A und STAT5B scheinen für die Funktion des Wachstumshormons und von Prolactin am wichtigsten zu sein und spielen wesentliche Rollen bei der Milchproduktion (1,2,3). Die Phosphorylierung von Tyrosin 694/699 ist ein Kennzeichen von aktiviertem STAT5.
Spezifität
Spezifisch für den phosphorylierten Tyrosinrest 694 von STAT5A (94 kDa) und 699 von STAT5B (92 kDa). In manchen Lysaten können nicht identifizierte Proteine nachgewiesen werden.
Immunogen
Epitop: Tyr694/699
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid (KAVDG[pY]VKPQIK), das den Aminosäuren 689–700 von STAT5A und 694–705 von STAT5B entspricht. Klon 8-5-2.
Anwendung
Der Anti-Phospho-STAT5A/B(Tyr694/699)-Antikörper Klon 8-5-2 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von STAT5A/B (Tyr694/699), auch als Signalgeber und Aktivator der Transkription von 5A/B bekannt, und wurde in WB validiert.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an 3T3/A31-Zellen, die mit PDGF stimuliert wurden, oder HeLa-Zellen, die mit Interferon-α stimuliert wurden, beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieser Charge wiesen phosphoryliertes STAT5A/B in Lysaten aus mit PDGF stimulierten 3T3/NIH-Zellen nach. 0,5–2 μg/ml einer früheren Chargen wiesen phosphoryliertes STAT5A/B in Lysaten von mit PDGF stimulierten 3T3/A31-Zellen und von mit Interferon-α (IFN-α) stimulierten HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
STAT5A (~94 kDa) und STAT5B (~92 kDa)
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit PBS. Gefrorene Lösung bei -20 °C.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
IFN-α-induzierte HeLa-Zellen oder mit GM-CSF behandelte TF-1-Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Up-regulation of SLAP in FLI-1-transformed erythroblasts interferes with EpoR signaling.
Lebigot, I; Gardellin, P; Lefebvre, L; Beug, H; Ghysdael, J; Quang, CT
Blood null
Forced involution of the functionally differentiated mammary gland by overexpression of the pro-apoptotic protein bax.
Edmund B Rucker,Amber N Hale,David C Durtschi,Kazuhito Sakamoto,Kay-Uwe Wagner
Genesis (2000)
Carolina S Martinez et al.
Journal of molecular endocrinology, 54(2), 171-184 (2015-02-19)
GH/STAT5 signaling is desensitized in the liver in adult transgenic mice overexpressing GH; however, these animals present greater body size. To assess whether the STAT5 pathway is active during the growth period in the liver in these animals, and how
A mutant Stat5b with weaker DNA binding affinity defines a key defective pathway in nonobese diabetic mice.
Davoodi-Semiromi, A; Laloraya, M; Kumar, GP; Purohit, S; Jha, RK; She, JX
The Journal of Biological Chemistry null
IL-7 activates the phosphatidylinositol 3-kinase/AKT pathway in normal human thymocytes but not normal human B cell precursors.
Sonja E Johnson, Nisha Shah, Anna A Bajer, Tucker W LeBien
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)