Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-1427
Sigma-Aldrich
Anti-ARF1-Antikörper, Klon 3F1
clone 3F1, from mouse
Synonym(e):
ADP-ribosylation factor 1
Größe auswählen
100 μG
CHF 320.00
CHF 320.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 320.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 320.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARF1(375)
mouse ... Arf1(11840)
Allgemeine Beschreibung
ARF1 ist ein Mitglied der ARF-Familie von kleinen G-Proteinen und eine Komponente von aus Golgi gewonnenen, nicht mit Clathrin beschichteten Vesikeln. Dieser Antikörper ist für ARF der Klasse 1 spezifisch.
Spezifität
Erkennt Human-ARF1
Immunogen
Synthetisches Peptid, das der Aminosäurensequenz von Human-ARF1 am C-Terminus entspricht.
Anwendung
Der Anti-ARF1-Antikörper Klon 3F1 erkennt die Konzentration von ARF1 und wurde für die Verwendung in WB, ELISA und IH(P) publiziert und validiert.
ELISA: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie (Paraffin): Repräsentative Prüfung einer früheren Charge.
Optimale Färbung des monoklonalen ARF1-Antikörpers: Haut und Brustkarzinom
Qualität
Regelmäßig in einem Western Blot mit HeLa-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies ARF1 in 10 μg HeLa-Lysat nach.
Zielbeschreibung
~ 21 kDa
Verlinkung
Ersetzt: MAB3779
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erica Tagliatti et al.
eLife, 5 (2016-01-06)
Recycling of synaptic vesicles (SVs) is a fundamental step in the process of neurotransmission. Endocytosed SV can travel directly into the recycling pool or recycle through endosomes but little is known about the molecular actors regulating the switch between these