04-1573
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Synonym(e):
ADCAII, OPCA3, SCA7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3SCA-1C1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATXN7(6314)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate.
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable