Dokumente
04-1572
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-5)-Antikörper, Klon 3E8
clone 3E8, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer5)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (RPB1) ist die größten Untereinheit des RNA-Polymerase II-Komplexes. Als Haloenzym katalysiert RNA-Polymerase II die Transkription von eukaryotischer DNA zu RNA unter Verwendung der vier Ribonukleosidtriphosphate als Substrate. Die RBP1-Untereinheit bildet in Kombination mit anderen Polymeraseuntereinheiten eine große zentrale Spalte, die den Kontakt zwischen dem aktiven Zentrum des Enzyms, der DNA-Matrize und dem entstehenden RNA-Transkript aufrechterhält. Diese Untereinheit enthält auch eine carboxyterminale Domäne (CTD), die aus Tandem-Heptapeptid-Repeats besteht. Die Phosphorylierung aktiviert die Beta-Untereinheit der RNA-Polymerase II, wodurch ermöglicht wird, dass sie als Montageplattform für zusätzliche Untereinheiten dient, die Einleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung modulieren. In aktiv transkribierender RNA-Polymerase sind ‘Ser-2’ und ‘Ser-5’ der Heptapeptid-Repeats phosphoryliert. Ser-7 wird vor der Einleitung der Transkription in Promotorbereichen phosphoryliert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II an der CTD, wenn sie an Ser5 phosphoryliert ist
Immunogen
Epitop: Ser5
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der CTD der humanen Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II, die an Ser5 der phosphoryliert ist, entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.)
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Verwenden Sie den Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1(Phospho-CTD Ser-5)-Antikörper, Klon 3E8 (monoklonaler Antikörper der Ratte), der in WB, ELISA, ChIP validiert wurde, um Untereinheit B1 von RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-5) nachzuweisen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit γ-PPase behandelten NIH/3T3-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies RNA-Polymerase II-CTD in 10 µg mit γ-PPase behandeltem und unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit γ-Proteinphosphatase (γ-Ppase) behandelte und unbehandelte NIH/3T3-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yejun Wang et al.
Scientific reports, 7, 42422-42422 (2017-02-12)
Co-expression of a specific group of genes requires physical associations among these genes, which form functional chromosomal contacts. While DNA fluorescence in situ hybridization (FISH) pinpoints the localization of genes within the 3D nuclear architecture, direct evidence of physical chromosomal
Lyne Khair et al.
PLoS genetics, 11(8), e1005438-e1005438 (2015-08-12)
Activation-induced cytidine deaminase (AID) is required for initiation of Ig class switch recombination (CSR) and somatic hypermutation (SHM) of antibody genes during immune responses. AID has also been shown to induce chromosomal translocations, mutations, and DNA double-strand breaks (DSBs) involving
Joseph S Takahashi et al.
Methods in enzymology, 551, 285-321 (2015-02-11)
Genome-wide analyses have revolutionized our ability to study the transcriptional regulation of circadian rhythms. The advent of next-generation sequencing methods has facilitated the use of two such technologies, ChIP-seq and RNA-seq. In this chapter, we describe detailed methods and protocols
Jean Mbogning et al.
Nucleic acids research, 43(20), 9766-9775 (2015-08-16)
Transcription by RNA polymerase II (RNAPII) is accompanied by a conserved pattern of histone modifications that plays important roles in regulating gene expression. The establishment of this pattern requires phosphorylation of both Rpb1 (the largest RNAPII subunit) and the elongation
Mitsunori Koga et al.
Nucleic acids research, 43(17), 8258-8267 (2015-07-24)
Phosphorylation of the C-terminal domain of the largest subunit of RNA polymerase II (Pol II), especially Ser2 and Ser5 residues, plays important roles in transcription and mRNA processing, including 5' end capping, splicing and 3' end processing. These phosphorylation events