T-105
Testosterone Calibrator
Level 10, 2000 ( ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Testosterone Calibrator
About This Item
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
2000 ( ng/dL, Stripped Serum)
Format
single component solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)