Merck
T-070
Supelco
Testosteron-2,3,4-13C3 -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C16H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChIKey
MUMGGOZAMZWBJJ-KRMLYXHASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein stabil gekennzeichneter interner Standard für die Überwachung des Serumtestosteronspiegels bei Männern, Frauen und Kindern durch LC-MS/MS. Das Centers for Disease Control (CDC) Hormone Standardization Project nennt Testosteron-2,3,4-13C3 als den internen Standard der ersten Wahl für die Messung von niedrigen Testeronkonzentrationen in biologischen Flüssigkeiten mittels LC-MS/MS. Bei diesen Analysen können durch die mit 13C markierten internen Standards potentielle Probleme beim Isotopenaustausch eliminiert und die Trennung von spät eluierenden Analyten aus einem höher substituierten deuteriummarkierten internen Standard minimal gehalten werden. Acetonitril wurde aufgrund seiner einfachen Handhabung und Mischbarkeit mit Wasser und biologischen Proben als Verdünnungsmittel gewählt.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shu Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 965, 183-189 (2014-07-20)
A liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed, using testosterone-d3 as a surrogate analyte, for the simultaneous quantification of goserelin and testosterone in rat plasma. According to this method, the pharmacokinetic and pharmacodynamic data were obtained from
Artikel
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.