Merck
Q-002
Supelco
Quetiapin-D8 -hemifumarat -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
(C21D8H17N3O2S)2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
899.18
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.[2H]C1([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)C1([2H])[2H].[2H]C5([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68)C5([2H])[2H]
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+/i2*9D2,10D2,11D2,12D2;
InChIKey
ZTHJULTYCAQOIJ-UXUYVNHUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Quetiapin, das unter dem Namen Seroquel® vermarktet wird, ist ein atypisches Antipsychotikum zur Behandlung von Depressionen, bipolaren Störungen und Schizophrenie. Dieser neue interne Standard ist für zahlreiche GCMS- und LCMS-Anwendungen geeignet, einschließlich Quantifizierung des Patientenspiegels sowie für forensische und toxikologische Analysen, Isotopenverdünnungsmethoden und Kalibratorpräparation.
Anwendung
  • Measurement of quetiapine and four quetiapine metabolites in human plasma by LC-MS/MS.: This study presents a robust method for measuring quetiapine and its metabolites using LC-MS/MS, emphasizing the importance of stable isotope-labeled standards like Quetiapine-D8 hemifumarate. This solution is crucial for accurate metabolite analysis, antipsychotic drug research, and pharmacokinetic studies in pharmaceutical and biotechnological research (Fisher et al., 2012).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Seroquel is a registered trademark of Astrazeneca UK
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup