Wichtige Dokumente
H-922
α-Hydroxymidazolam -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChIKey
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)