Merck
H-091
Supelco
(+\-)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-D3 (ring-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
VMA-D3 solution
Größe auswählen
1 ML
CHF 244.00
CHF 244.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 244.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7D3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.19
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 244.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(O)C(=O)O)[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D
InChIKey
CGQCWMIAEPEHNQ-NRUYWUNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
A stable labeled internal standard suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1