Merck
E-068
Supelco
Everolimus -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 258.00
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 258.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H83NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
958.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 258.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\[C@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@@H](\C=C\C=C\C=C(\[C@H](C[C@H]4O[C@]([C@@H](CC4)C)(C(=O)C1=O)O)OC)/C)C)C)OC)O)/C)C)[C@@H](C[C@H]3C[C@H]([C@@H](CC3)OCCO)OC)C
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChIKey
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Angaben zum Gen
human ... FKBP1A(2280)
Allgemeine Beschreibung
Everolimus, das unter Handelsnamen wie Zortress®, Certican und Afinitor® verkauft wird, ist ein Immunsuppressivum, das zur Verhinderung der Abstoßung von Organtransplantaten und zur Behandlung von Nierenzellkrebs und anderen Tumoren eingesetzt wird. Diese Certified Spiking Solution® eignet sich als Ausgangsmaterial für Kalibratoren, Kontrollen oder Linearitätsstandards für die therapeutische Arzneimittelüberwachung oder klinische und diagnostische Tests von Everolimus in Patientenvollblutproben mittels LC-MS/MS.
Rechtliche Hinweise
Afinitor is a registered trademark of Novartis AG
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zortress is a registered trademark of Novartis AG
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ian T Meredith et al.
The American journal of cardiology, 113(7), 1117-1123 (2014-02-18)
In the randomized PLATINUM trial, the PROMUS Element platinum-chromium everolimus-eluting stent (PtCr-EES; Boston Scientific, Natick, Massachusetts) was noninferior to the XIENCE V cobalt-chromium everolimus-eluting stent (CoCr-EES; Boston Scientific and Abbott Vascular, Santa Clara, California) for the primary end point of
L M Neri et al.
Leukemia, 28(4), 739-748 (2013-07-31)
B-precursor acute lymphoblastic leukemia (B-pre ALL) is a malignant disorder characterized by the abnormal proliferation of B-cell progenitors. The prognosis of B-pre ALL has improved in pediatric patients, but the outcome is much less successful in adults. Constitutive activation of
Catherine Lombard-Bohas et al.
Bulletin du cancer, 101(2), 175-183 (2014-02-22)
Medical management of pancreatic neuroendocrine tumors has recently been improved by new molecules of which the mTOR inhibitor everolimus. If digestive neuroendocrine tumors are rare, the incidence is in constant increase and the prevalence in digestive cancers put them right
Matteo Santoni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1845(2), 221-231 (2014-02-01)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) has emerged as an attractive cancer therapeutic target. Treatment of metastatic renal cell carcinoma (mRCC) has improved significantly with the advent of agents targeting the mTOR pathway, such as temsirolimus and everolimus. Unfortunately, a
Eleonora Teplinsky et al.
Breast cancer research and treatment, 141(2), 167-172 (2013-09-05)
Hepatitis B reactivation can occur with cytotoxic chemotherapy in patients with hepatitis B and cancer. Reactivation can occur in a patient with chronic hepatitis, an inactive carrier, or one with resolved hepatitis. Clinical presentation may range from subclinical elevation of