Fortfahren mit
F4679
FK-506 Monohydrat
≥98% (HPLC), powder, in vitro T cell proliferation blocker
Synonym(e):
Tacrolimus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 245.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H69NO12 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.03
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 245.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FK-506 Monohydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChI key
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Application
FK-506 Monohydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Immunosuppressivum in einem Co-Kulturmedium zur Untersuchung der Auswirkung einer immunologischen Reaktion
  • als Calcineurin-Inhibitor in einer wasserfreien Me2SO-Lösung
  • für die Behandlung von retinalen Pigmentepithelzellen zur Messung einer potenziellen Zytotoxizität
Biochem/physiol Actions
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum, wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen. FK-506 unterbricht die Calcineurin-vermittelte Signalübertragung in T-Lymphozyten und interagiert mit dem FK-506-bindenden Protein 12 (FKBP12).
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum; wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen.
FK-506 scheint zudem den Na+/Ca2+-Austausch zu hemmen. FK-506 und seine Derivate verfügen nachweislich über eine signifikante neurodegenerative Wirkung. Diese Eigenschaft scheint sich aus verschiedenen Mechanismen zu ergeben. FK-506 eignet sich ferner zur Behandlung ophthalmologischer Komplikationen wie einer Hornhauttransplantat-Abstoßung, einer Uveo-Retinitis und einer Allergen-induzierten Bindehautentzündung.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox- und neurowissenschaftliche Forschung. Entdecken Sie weitere ADME-Tox- und neurowissenschaftliche Produkte. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Phosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR18091642802Y0001933
Tacrolimus United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642802
Tacrolimus
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)