Wichtige Dokumente
LM1701
Avanti
17:1 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1701-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(22)26-17-19(21)18-27-28(23,24)25;/h7-8,19,21H,2-6,9-18H2,1H3,(H2,23,24,25);1H3/b8-7-;/t19-;/m1./s1
InChIKey
LBIQHMMMFNLTFC-FROQVYCJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)