Wichtige Dokumente
LM1002
Avanti
17:0-20:4 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002, methanol solution
Synonym(e):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1002-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)54-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46(3,4)5)41-51-44(47)37-35-33-31-29-27-25-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24,26,30,32,43H,6-13,15,17-19,21,23,25,27-29,31,33-42H2,1-5H3/b16-14-,2
InChIKey
MHUZXLUKTLNHIX-GUNPMBPGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)