Wichtige Dokumente
878114P
Avanti
C18-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P, powder
Synonym(e):
1-O-octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (878114P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 878114P
Lipid-Typ
bioactive lipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-33-25-28(36-27(2)30)26-35-37(31,32)34-24-22-29(3,4)5/h28H,6-26H2,1-5H3/t28-/m1/s1
InChIKey
ZXCIEWBDUAPBJF-MUUNZHRXSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)