Wichtige Dokumente
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
photoswitchable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H64N2O5/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-40(45)47-34-39(33-44)48-41(46)24-20-22-36-27-31-38(32-28-36)43-42-37-29-25-35(26-30-37)21-6-4-2/h25-32,39,44H,3-24,33-34H2,1-2H3/b43-42+/t39-/m0/s1
InChIKey
YOEPDENSWVOMRQ-VGDFDPFWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)