Wichtige Dokumente
870600C
Avanti
PAzePC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600C
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600C
Konzentration
1 mg/mL (870600C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
InChIKey
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)