791648C
Avanti
15:0-18:1-d7-15:0 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C
Synonym(e):
1,3-dipentadecanoyl-2-oleyol(d7)-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (791648C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C
Konzentration
1 mg/mL (791648C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)