860776P
Avanti
16:0 SB (DPSB)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-sulfobetaine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Funktionelle Gruppe
(Sphingolipid)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)