Merck
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H75NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.02
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Funktionelle Gruppe
(Sphingolipid)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Anwendung
Targeted drug delivery
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)