Wichtige Dokumente
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
deuterated lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChIKey
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)