Wichtige Dokumente
860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860590P, powder
Synonym(e):
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860590P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChIKey
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)