Merck
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
Synonym(e):
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
5 MG
CHF 242.00
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 242.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H79NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
726.08
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChIKey
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)