Wichtige Dokumente
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 860557P, powder
Synonym(e):
N-biotinyl-dodecanoic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860557P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
InChIKey
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)