860678P
Avanti
C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P, powder
Synonym(e):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860678P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860678P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860678P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available