800816C
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonym(e):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (800816C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800816C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816C
Konzentration
2 mg/mL (800816C-10mg)
5 mg/mL (800816C-25mg)
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChIKey
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)