791645C
Avanti
18:1-d7-cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C
Synonym(e):
cholest-5-en-3β-yl oleate-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (791645C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C
Konzentration
1 mg/mL (791645C-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3