Merck
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
Größe auswählen
5 MG
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 205.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChIKey
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)