Merck
700322P
Avanti
Deoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3a,12a-dihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
Größe auswählen
1 MG
CHF 187.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 187.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38Na2O7S
Molekulargewicht:
516.60
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700322P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)