Merck
700195P
Avanti
Isolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3β-ol
Größe auswählen
10 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 164.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Verpackung
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700195P-10MG))
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-WFVDQZAMSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700195P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)