Merck
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5α-cholanoic acid-3α-ol
Größe auswählen
5 MG
CHF 350.00
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 350.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
CHF 350.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)