Wichtige Dokumente
640006P
Avanti
DMABA-d6 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
4-[di(methyl-d3)amino]-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic acid-d6
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (640006P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)C2=CC=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)