Merck
330721C
Avanti
15:0-18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Größe auswählen
1 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 186.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H68NaO8P
Molekulargewicht:
682.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(38)44-34(33-43-45(39,40)41)32-42-35(37)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,34H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H2,39,40,41);/q;+1/p-1/b18-17-;/t34-;/m1./s1
InChIKey
AGQRHYAIHYEIKS-VHXSBDGESA-M
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330721C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)