830856P
Avanti
17:0 PA
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonym(e):
PA(17:0/17:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (830856P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 830856P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)43-33-35(34-44-46(40,41)42)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35H,3-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChIKey
IAELRFKIVVBNTO-RUQJKXHKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable