Z759872
Ohaus® Traveller balance
Model TA302, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Synonym(e):
analytical scales, laboratory balances, weighing balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 80251649
Messbereich
resolution: 0.01 g
Messbereich Wiegekapazität
300 g
Parameter
10-40 °C temp. range
30-90% humidity limit
W × H × depth
149 mm × 73 mm × 224 mm
Anzeige B × H
84 mm × 17 mm
Plattformdurchm.
120 mm
Akkuleistung
4 AA (batteries not included)
Allgemeine Beschreibung
Supplied with both European 2-pin Schuko and UK 3-pin plugs.
- Weigh-Thru Draftshield
- Stackable Draftshield
- Optional USB or RS232 connectivity
- Battery or AC power.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)