Merck
Z743206
Julabo® Bad-Zubehör
assembly cooling coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 131.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970100
Allgemeine Beschreibung
Built-in cooling coil (9mm outer diameter) for counter-cooling with cooling water, can be used for tempering tasks close to the ambient temperature. A hose with an inner diameter of 10/12 mm is required. For use with Julabo® baths/circulators.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)