Merck
Z743188
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC12
Größe auswählen
1 EA
CHF 505.00
CHF 505.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 505.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
CHF 505.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970242
Allgemeine Beschreibung
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)