Merck
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
Größe auswählen
12 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 144.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
Kapazität
5 mL
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)