Z325147
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben, kalibriert für die Abgabe
capacity 10 mL
Größe auswählen
CHF 56.20
Größe auswählen
About This Item
CHF 56.20
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 691
Beschreibung
amber mark: yes
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30512
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Länge
440 mm
Kapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.