Merck
Z740534
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
40151500
NACRES:
NB.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788130
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
Volumen
0.0005-1 mL
Gewicht
1.96 kg (4.32 lb)
Allgemeine Beschreibung
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)