Merck
Z759031
KDS Legato 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’360.00
CHF 2’360.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’360.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 2’360.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CSA approved
accuracy± 0.5%
4 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788100
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volumen
0.0005-60 mL
Gewicht
2.66 kg (5.9 lb)
Allgemeine Beschreibung
Infuse only single syringe pump. Accommodates syringes from 0.5 μL to 60 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
  • Stall detection
  • High resolution color touch screen
  • Unparalleled ease of use
  • Password protected touch display
  • Run LED light on front pane
  • lFull metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs/13 kg linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. What is the minimum flow rate that can be used with a 50 mL syringe?
    1 answer
    1. The minimum and maximum flow rates are as follows: Minimum (0.5 µl syringe): 1.28 pl/min, Maximum (10ml syringe): 25.99 ml/min, Maximum (60ml syringe): 88.28 ml/min.