Merck
Z759066
KDS Legato 110, Einzelspritzen-Infusions-/Entnahmepumpe
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Leistungsmerkmale
CSA approved
accuracy± 0.5%
2 channels
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788110
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volumen
0.0005-60 mL
Gewicht
2.66 kg (5.9 lb)
Allgemeine Beschreibung
Infusion/Entnahme mit einer Spritze, mit Programmoption für 2 Programme. Jeweils 50 Schritte. Für Spritzen von 0,5 μl bis 60 ml Benutzerdefinierbare Flussraten mit wählbarem Zielvolumen oder Zeitwerten zur Steuerung des Infusions-Gesamtvolumens.
Merkmale:
  • Nimmt eine Spritze von 0,5 μl bis 60 ml auf
  • Farbtouchscreen mit hoher Auflösung
  • Beispiellose Bedienerfreundlichkeit
  • Sperrfunktion für das Touchpad
  • LED-Lämpchen auf der Frontplatte
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierte Spritzentabelle
  • Bis zu 30 lbs lineare Kraft
  • Ausgereifte Mikroschritt-Technologie
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle
  • E/A- & TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierlicher Betrieb
  • Auslaufschutz
  • Programmierbar
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific