Merck
Z687456
Microflex® 93-833, XCEED® Nitrilhandschuhe, pulverfrei
size S
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
S
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 250 ea (boxes of 250)
Hersteller/Markenname
Microflex 93-833-S
L × Dicke
9.3 in. (235 mm) × 2.8 mil (0.07 mm)
Allgemeine Beschreibung
Die neue, bahnbrechende Nitrilformulierung und das Herstellungsverfahren bieten mehr Komfort, höhere Belastbarkeit und größeren Mehrwert. Über alle Erwartungen hinaus ...
  • Komfort: XCEED-Handschuhe sind weich und bieten ein besseres Kontaktgefühl, was der Ermüdung der Hand vorbeugt
  • Belastbarkeit: Die neue Formulierung legt die Latte im Hinblick auf die Stärke und Robustheit von Einweg-Untersuchungshandschuhen deutlich höher
  • Großpackung: Jede Packung enthält 250 Handschuhe und damit 2,5 Mal mehr Handschuhe als die handelsüblichen 100er-Packungen.
Hinweis: Mit Großpackungen sparen Sie Zeit und Geld. Daneben sind Großpackungen auch umweltfreundlicher.
Dicke:
  • Manschette: 0,06 mm (2,4 mil)
  • Handfläche: 0,07 mm (2,8 mil)
  • Finger: 0,11 mm (4,3 mil)
  • Länge: 235 mm (9,3")
Microflex XCEED wird aktuell einem Rebranding unterzogen. Der neue Produktname wird Microflex 93-833 lauten. Die Veränderung betrifft nur den Namen und die Verpackung. Keine Änderung der Materialspezifikationen.
Rechtliche Hinweise
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
XCEED is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)