Fortfahren mit
HS6594
Hand tally counter, 4-digit, steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
General description
Use for counting blood cells, bacterial colonies, drops of liquid or any repetitive event. Tallies up to 9,999. Features a quick-reset knob Lens for easy reading, and finger ring for a secure grip.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z169021HS5360AHS120000
description
-
description
chrome-plated
description
pack of 1 ea
description
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)