Wichtige Dokumente
Z687359
Filter media refill, for the primary vapor removal and primary HEPA filter with vapor after-filter modules
PA blend activated carbon
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)