Merck
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’860.00
CHF 2’860.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’860.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 2’860.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Birmingham metals
L × B × T
100 mm × 16 mm × 13 mm
Kapazität
12 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)