Merck
Z685011
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
Größe auswählen
1 EA
CHF 315.00
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 315.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 315.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6452-03
L × AD
400 mm × 10 mm
Absperrhahngröße
0-3 mm
Porengröße
145-174 μm porosity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)