Merck
SLW3830/06M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 3
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3830/06M
Größe auswählen
2 EA
CHF 76.30
CHF 76.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 76.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 76.30
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
SciLabware 3830/06M
Hülse AD
15 mm
Röhrchendurchm.
8 mm
Porengröße
grade 3 porosity
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)