Merck
Z684090
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
heavy wall, frequency 500 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Größe auswählen
5 EA
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 176.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 522-PP-7
Parameter
500 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
51 μm
Konzentrizität
51 μm
Durchmesser
5 mm
Wandstärke
1.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Sicherstellung der Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Gestellen aus Pyrex®-Borsilikatglas hergestellt (sofern nicht anders angegeben). Für Drehstabilität und höchstmögliche Auflösung präzisionsgeschliffen und stark poliert.
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)