Merck
Z682136
Ace cold trap inner body only for condenser "C" and "CR" assemblies
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Größe auswählen
1 EA
CHF 314.00
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 314.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 00672
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The cold trap inner body for the Ace condenser "C" and "CR" assemblies, fit with the Ace cold trap outer body, Z682128 or Z682071.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)